Learn More
RETSCH Tamiseuse à jet d’air AS200 jet
Code produit 11733369 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
46 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
11733369 46 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11733369 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 300270001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15645.00€
    9240.00€ / 1 pièces
    Économisez 6405.00€
    40% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 29-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Le tamis à jet d'air AS200 est particulièrement adapté au tamisage de matériaux pulvérulents nécessitant une dispersion et une désagglomération efficaces. La possibilité de stocker jusqu'à 10 SOP et le régulateur de vide automatique (accessoire) garantissent des résultats reproductibles et significatifs. Des fonctionnalités innovantes telles que la fonction Open Mesh, la sélection de la vitesse de la buse ainsi que l'utilisation optionnelle de tamis standard de 2 in à haute résistance perfectionnent la nouvelle technologie de jet d'air.
  • Tamisage avec technologie de jet d'air pour la dispersion et la désagglomération de poudres fines
  • Prélèvement possible de deux fractions grâce à l’utilisation du cyclone
  • Jet d’air produit par un puissant aspirateur industriel
  • Répond à tous les critères relatifs aux équipements de mesure liés à ISO 9001
  • Simplicité d’utilisation et ergonomie
  • Adapté pour le tamisage à sec
  • Sans entretien
  • Fonction de maillage ouvert pour réduire le nombre de particules à mailles rapprochées
  • Grande flexibilité grâce à une vitesse de buse réglable
  • Fonctionnement avec les normes Retsch tamis, 203 mm (8 in) ou 200 mm (avec adaptateur), 1 ou 2 in de hauteur
  • Régulation de pression manuelle (standard) ou automatique (accessoire)
  • Logiciel optionnel EasySieve pour le contrôle via une interface série RS-232, l'évaluation et la documentation aisées des résultats
  • Réglage numérique possible de tous les paramètres du processus (temps, vide, vitesse)
  • Mémoire pour jusqu'à 9 procédures opératoires standard (SOP), mode de démarrage rapide supplémentaire
  • Fonctionnement silencieux grâce au silencieux intégré
  • Comprend un certificat de test ; peut être étalonné
Caractéristiques
  • Matériau chargé : poudres
  • Plage de mesure† : μ10 m à ã4 mm
  • Mouvement de tamisage : dispersion par jet d’air
  • Capacité maximale de traitement par lot/alimentation : 0,3 à 100 g
  • Nombre maximal de fractions : 1 (en utilisant un cyclone : 2)
  • Vitesse : numérique, 5 - 55 min -1 (buse)
  • Affichage de l'heure : numérique, 00:00 - 99:59
  • Vide : 2 000 à 9 999 Pa / 20 à 100 mbar
  • Interface série : Oui
  • Diamètres de tamis compatibles : 203 mm (200 mm avec adaptateur)
  • Hauteur maximale de la pile de tamis : 1 tamis ; 25 mm (1 in) / 50 mm (2 in)
  • Accessoires : cyclone / régulation automatique du vide
  • Caractéristiques électriques : 100-240 V, 50/60 Hz
  • Raccordement électrique : monophasé
  • Dimensions (L x l x H) : 30,5 x 46 x 28,8 cm (sans couvercle)
  • Poids net : 14 kg
Céramique, produits chimiques, cosmétiques, aliments, minéraux, produits pharmaceutiques, pigments, plastiques, revêtement en poudre, caoutchouc, encre, poudre à laver.
Compliance
Marque CE.
†Selon le matériau chargé et la configuration/les réglages des instruments.
Spécification
Profondeur (impériale) 12 in
Profondeur (métrique) 30,5 cm
Hauteur (impériale) 11,33 in
Hauteur (métrique) 28,8 cm
Largeur (impériale) 18,11 in
Largeur (métrique) 46 cm