Learn More
RETSCH Cuvettes en aluminium pour presse à pelletisation PP25
Code produit 11718224 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
32 mm
40 mm
Comprend:
1000 unités
600 unités
Conditionnement:
1000 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Comprend Conditionnement
11718224 32 mm 1000 unités 1000 pièces
11728224 40 mm 600 unités 1000 pièces
11964752 40 mm 600 unités -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11718224 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 22.005.0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    504.00€
    405.16€ / 1000 pièces
    Économisez 98.84€
    19% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Spécification
Type de produit Coupelle en aluminium
Diamètre (métrique) 32 mm
À utiliser avec (équipement) Presse à granulés PP 25
Comprend 1000 unités
Matériau Aluminium