Learn More
RETSCH Cuvettes en aluminium pour presse à pelletisation PP25
Code produit 11728224 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
32 mm
40 mm
Comprend:
1000 unités
600 unités
Conditionnement:
1000 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Comprend Conditionnement
11728224 40 mm 600 unités 1000 pièces
11718224 32 mm 1000 unités 1000 pièces
11964752 40 mm 600 unités -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11728224 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 22.005.0002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
  • Aluminum cups
  • Sloping walls
  • For pellets
Spécification
Type de produit Coupelle en aluminium
Diamètre (métrique) 40 mm
À utiliser avec (équipement) Presse à granulés PP 25
Comprend 600 unités
Matériau Aluminium