Learn More
RETSCH Dispositif de serrage confort pour tamiseuse AS 200
Code produit 10625441 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Tamiseuse AS 200
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10625441 Tamiseuse AS 200 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10625441 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 32.662.0001
Expédition estimée: 08-12-2026
Assure un serrage fiable, rapide et pratique des tamis en fonctionnement à sec.
  • Couvercle de vue, tiges lisses et pinces à action rapide
  • Le couvercle reste sur les tiges
  • Pile de tamis amovible
Spécification
Capacité Tamis de test, dia. de 200 à 203 mm
Type de produit Dispositif de serrage confort
À utiliser avec (application) Serrage de tamis fiable, rapide et pratique en fonctionnement à sec
À utiliser avec (équipement) Tamiseuse AS 200