Learn More
RETSCH Mixer Mill MM 400
Code produit 10573034 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
100/240 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
10573034 100/240 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10573034 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 20.745.0001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécialement conçu pour le broyage à sec, à l’état humide et cryogénique de petites quantités d’échantillons. Le Mixer Mill MM 400 offre un broyage puissant par impact et frottement, jusqu’à 30 Hz pour un maximum de 20 échantillons par cycle. Le degré de mélange peut être encore augmenté en utilisant plusieurs billes de plus petites dimensions.
Le Mixer Mill MM 400 est un appareil de paillasse compact et polyvalent, spécialement conçu pour le broyage à sec, humide et cryogénique de petites quantités d’échantillons.
Le Mixer Mill MM 400 peut mélanger et homogénéiser les poudres et les suspensions en seulement quelques secondes. Il convient également à la rupture de cellules biologiques ainsi qu’à l’extraction d’ADN / ARN. Grâce à ses performances élevées et sa grande flexibilité, le MM 400 représente un produit unique sur le marché.
Avantages du produit
  • Broyage, mélange et homogénéisation reproductibles et efficaces en quelques secondes
  • Broyage puissant par impact et frottement, jusqu’à 30 Hz pour un maximum de 20 échantillons par cycle
  • 3 divers modes de broyage (à sec, à l’état humide et cryogénique)
  • Bols de broyage avec couvercle à visser pour un broyage étanche
  • Capable de mémoriser 9 SOP
  • Large gamme d’accessoires, notamment différentes tailles de bols et de billes, des racks d’adaptateurs, des outils de broyage et un CryoKit
Principe de fonctionnement
Les bols de broyage du modèle MM 400 effectuent des oscillations radiales sur un plan horizontal. Du fait de leur inertie, les billes de broyage viennent heurter fortement l’échantillon sur les extrémités arrondies des bols de broyage et pulvérisent l’échantillon. Le mouvement des bols de broyage associé à celui des billes provoque le mélange intensif de l’échantillon.
Le degré de mélange peut encore être augmenté en utilisant plusieurs billes de plus petites taille. Si plusieurs petites billes sont utilisées (des billes de verre, par exemple), il est alors possible, entre autres, de broyer des cellules biologiques. La force de frottement élevée provoquée par les billes assure une rupture efficace des membranes cellulaires.
Applications :
Fragmentation, mélange, homogénéisation, rupture de cellules, broyage cryogénique
Spécification
Capacité (métrique) 1.5, 5, 10, 25, 35, 50 ml
Certifications/Conformité CE
Profondeur (impériale) 18.14 po
Profondeur (métrique) 46.1 cm
Alimentation électrique 100/240V, 50/60 Hz
À utiliser avec (application) Idéal pour l’agriculture, la biologie, la chimie, les plastiques, les matériaux de construction, l’ingénierie, l’électronique, l’environnement, le recyclage, les denrées alimentaires, la géologie, la métallurgie, le verre, les céramiques, la médecine, les produits pharmaceutiques, la fragmentation, le mélange, l’homogénéisation, la rupture de cellules
À utiliser avec (équipement) Cuves de broyage avec couvercle à visser de 1.5 / 5 / 10 / 25 / 35 / 50 ml
Temps de broyage 30 s à 2 min
Hauteur (impériale) 10.47 po
Hauteur (métrique) 26.5 cm
Capacité Bols de broyage
Comprend Broyeur-mélangeur, clés Jar
Indice IP IP30
Matériau Matériaux des outils de broyage : acier durci, acier inox, carbure de tungstène, agate, oxyde de zirconium, PTFE
Quantité d’emballage 2
Granulométrie ≤8 mm
Volume d’échantillon (impérial) 0.06 à 0.67 oz
Volume d’échantillon (métrique) 2 à 20 ml
Tension 100/240 V
Watts 150 W
Poids (impériale) 57.32 lb
Poids (métrique) 26 kg
Largeur (impériale) 14.6 po
Largeur (métrique) 37.1 cm
Fréquence 50 / 60 Hz