Learn More
RETSCH Broyeurs mélangeurs MM 400 : Bols de broyage
Code produit 15739089 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Oxyde de zirconium
Capacité (métrique):
25 ml
35 mL
50 ml
Volume d’échantillon (métrique):
10 mL
15 mL
20 mL
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Capacité (métrique) Volume d’échantillon (métrique) unitSize
15739089 Acier inoxydable 25 ml 10 mL 1 pièce
10232912 Oxyde de zirconium 25 ml 10 mL 1 pièce
10222962 Oxyde de zirconium 35 mL 15 mL 1 pièce
10088891 Acier inoxydable 50 ml 20 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15739089 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 01.462.0213
Expédition estimée: 21-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec les broyeurs mélangeurs MM 400
Différents matériaux et tailles
Spécification
Type de produit Bol de broyage
Capacité (impériale) 0,84 oz.
Capacité (métrique) 25 ml
Type de bouchon Bouchon vissé
À utiliser avec (application) Idéal pour un broyage étanche
À utiliser avec (équipement) Broyeur-mélangeur MM 400
Matériau Acier inoxydable
Granulométrie 6 mm
Volume d’échantillon (impérial) 0,33 oz.
Volume d’échantillon (métrique) 10 mL