Learn More
RETSCH Billes de broyage pour broyeur planétaire à billes PM 100
Code produit 11797044 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Agate
Oxyde de zirconium
Diamètre (métrique):
0,2 cm
0,3 cm
1 cm
2 cm
À utiliser avec (application):
Idéal pour le broyage colloïdal
Idéal pour le broyage standard
Conditionnement:
1 pièce
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Diamètre (métrique) À utiliser avec (application) unitSize
11797044 Acier inoxydable 0,3 cm Idéal pour le broyage colloïdal 500g
10324531 Agate 2 cm Idéal pour le broyage standard 1 pièce
11301460 Acier inoxydable 0,2 cm Idéal pour le broyage colloïdal 1 pièce
10289201 Oxyde de zirconium 1 cm Idéal pour le broyage standard 1 pièce
10491213 Acier inoxydable 1 cm Idéal pour le broyage colloïdal 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11797044 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 22.455.0011
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec les broyeurs planétaires à billes PM 100 et PM 200 Retsch
  • Dans différents diamètres et matériaux
  • Petites billes proposées pour broyage colloïdal
Spécification
Type de produit Boulet de broyage
Capacité (impériale) 4,05 oz.
Capacité (métrique) 120 mL
Diamètre (impériale) 0,11 in
Diamètre (métrique) 0,3 cm
À utiliser avec (application) Idéal pour le broyage colloïdal
À utiliser avec (équipement) Broyeur à billes planétaire PM 100 et PM 200
Matériau Acier inoxydable
Poids (impériale) 1,1 lb
Poids (métrique) 0,5 kg