Läs mer
RETSCH Tamiseuse AS 200 Basic
Produktkod. 15562515 Handla allt Retsch Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Tension:
230 V
Förpackningsstorlek:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tension Förpackningsstorlek
15562515 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15562515 Leverantör RETSCH Leverantörsnummer 30.030.0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5265.00€
    2766.14€ / 1 pièces
    Économisez 2498.86€
    47% de réduction
Visa alla kampanjer
Expédition estimée: 28-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Utilisez ce tamiseur pour vos recherches.& développement, contrôle qualité des matières premières, des produits intermédiaires et finis ainsi que suivi de la production. Retsch™ Tamis agitateur AS 200 fonctionnalités : réglage numérique et affichage des performances et du temps.
  • NOUVEAU : Affichage numérique de la performance et de la durée
  • Convient pour le tamisage sec et humide
  • Excellente efficacité de séparation, même avec des temps de tamisage courts
  • Entraînement électromagnétique efficace
  • Mouvement de projection 3D garantissant une utilisation optimale de la partie ouverte du tamis et permettant à l’échantillon de se déplacer uniformément sur toute la surface de tamisage
  • Pile de tamis jusqu’à 510 mm de hauteur
  • Réglage facile de tous les paramètres du processus (durée, performances)
  • Dispositif de serrage confort en option
  • Logiciel d’évaluation en option EasySieve
  • Sans entretien
  • Simplicité d’utilisation et ergonomie
  • Livraison standard sans dispositif de serrage qui doit être commandé séparément
Specifikationer
Capacité de charge (métrique) 3 kg
Tension 230 V
Type de produit Tamiseuse
Fréquence 50 Hz
Profondeur (métrique) 384 mm
Hauteur (métrique) 212 mm
Largeur (métrique) 417 mm
Modèle Retsch Tamis agitateur AS 200 de base
Plage de durée Numérique, 1 à 99 min
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.