Description
Dimensions : 8 in de diamètre x 2 in de profondeur (20,3 x 5 cm)
Compliance
Conformes à la norme ASTM E11
Spécification
Spécification
| Profondeur (impériale) | 2 in |
| Profondeur (métrique) | 5,08cm |
| Porosité | 1,7mm |
| Type | Tamis |
| Certifications/Conformité | ISO 3310 |
| Diamètre (impériale) externe | 8 in |
| Matériau | Protection de sonde acier inoxydable |
| Norme Tyler | Maille 12 |
| Standard U.S. | 12 |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour les scories de ciment, produits chimiques, café, matériaux de construction, fertilisants, mastics, farines, grains, poudres métalliques, minéraux, noix, plastiques, sable, semences, sols, lessive en poudre, etc. |
| Afficher plus |