Learn More
RETSCH Tamis de test : mailles 13 ou moins
Code produit 10407201 Tous les produits Retsch Produits
Change view
Click to view available options
Porosité:
1,7mm
2 mm
2,36mm
2,8mm
3,35mm
4 mm
4,75mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
8 mm
9,5mm
11,2mm
12,5mm
13,2mm
16 mm
19 mm
22,4mm
26,5mm
31,5mm
37,5mm
45mm
50mm
53 mm
63 mm
75 mm
90 mm
Conditionnement:
1 pièce
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité unitSize
10407201 6,7mm 1 pièce
10390762 1,7mm 1 pièce
10075011 2 mm 1 pièce
10710283 2,36mm 1 pièce
10218931 2,8mm 1 pièce
10497001 5,6mm 1 pièce
10497191 6,3mm 1 pièce
10136171 3,35mm 1 pièce
10146171 4,75mm 1 pièce
10350862 4 mm 1 pièce
10701243 8 mm 1 pièce
10477771 12,5mm 1 pièce
10477961 13,2mm -
10418161 16 mm 1 pièce
10525072 9,5mm 1 pièce
10751813 11,2mm 1 pièce
10418351 19 mm 1 pièce
10428351 22,4mm 1 pièce
10600462 45mm 1 pièce
10095011 37,5mm 1 pièce
10278591 26,5mm 1 pièce
10095001 31,5mm 1 pièce
10238691 53 mm 1 pièce
10426241 50mm 1 pièce
10146881 63 mm 1 pièce
10340672 75 mm -
10650292 90 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Code produit 10407201 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 60.150.006700
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Acier inox avec toile métallique
Dimensions : 8 in de diamètre x 2 in de profondeur (20,3 x 5 cm)
Compliance
Conformes à la norme ASTM E11
Spécification
Profondeur (impériale) 2 po
Profondeur (métrique) 5,08cm
Porosité 6,7mm
Type Tamis
Certifications/Conformité ISO 3310
Diamètre (impériale) externe 8 in
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Norme Tyler Maille 3
Standard U.S. N° 3
À utiliser avec (application) Idéal pour les scories de ciment, produits chimiques, café, matériaux de construction, fertilisants, mastics, farines, grains, poudres métalliques, minéraux, noix, plastiques, sable, semences, sols, lessive en poudre, etc.
Diamètre (métrique) externe 8 in
Screen Size Maille 3
Mesh Material Acier inoxydable
Sieve Number 3