Spécification
| Profondeur (impériale) | 2 in |
| Profondeur (métrique) | 5,08cm |
| Porosité | 38 μm |
| Type | Tamis |
| Certifications/Conformité | ASTM E11 |
| Diamètre (impériale) externe | 8 in |
| Matériau | Protection de sonde acier inoxydable |
| Norme Tyler | Maille 400 |
| Standard U.S. | 400 |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour les scories de ciment, produits chimiques, café, matériaux de construction, fertilisants, mastics, farines, grains, poudres métalliques, minéraux, noix, plastiques, sable, semences, sols, lessive en poudre, etc. |
| Afficher plus |