Learn More
RETSCH Dispositif de serrage pour tamiseuse à vibrations
Code produit 11783369 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Dispositif de serrage
Dispositif de serrage confort
À utiliser avec (équipement):
AS 450 Control
Tamis de 400 à 450 mm de diamètre
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11783369 Dispositif de serrage AS 450 Control 1 pièce
11793369 Dispositif de serrage confort Tamis de 400 à 450 mm de diamètre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11783369 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 326620015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1916.25€
    1320.00€ / 1 pièces
    Économisez 596.25€
    31% de réduction
Expédition estimée: 05-01-2027
Spécification
Capacité Tamis de 400 à 450 mm de diamètre
Type de produit Dispositif de serrage
À utiliser avec (équipement) AS 450 Control