Learn More
RETSCH Dispositif de serrage pour tamiseuse à vibrations, pour le tamisage humide
Code produit 11703379 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Dispositif de serrage
Dispositif de serrage confort
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit unitSize
11703379 Dispositif de serrage 1 pièce
11713379 Dispositif de serrage confort 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11703379 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 326620017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2304.75€
    1790.00€ / 1 pièces
    Économisez 514.75€
    22% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Couvercle de fixation pour tamiseuse AS
• Choisissez le couvercle à fixation rapide pour un serrage maximum et une diminution importante du niveau sonore. Tous les couvercles sont
• Les couvercles pour tamisage à sec sont munis d'un hublot plexi sauf le couvercle plat 26796
• Les couvercles pour tamisage humide sont équipés d'une buse répartissant l'eau sur la totalité de la surface du tamis. (sur demande pour tamis φ 315mm)
• Couvercle pour tamis φ 300/315/400/450mm
• Pour tamisage humide
Spécification
Type de produit Dispositif de serrage