Description
Pour utilisation avec le broyeur mélangeur ZM 200. Choisissez le rotor en fonction des propriétés de l’échantillon, de la finesse finale requise et de l’analyse ultérieure.
- En acier inox, enfichage rapide, avec revêtement résistant à l’usure
- 6Rotor à 12 dents pour les produits grossiers, volumineux et fibreux tels que les granulés alimentaires, le foin et la paille
- Rotor à 12 dents pour les produits moyens à grossiers, tels que le blé, l’avoine, le maïs, les comprimés, les revêtements en poudre et les plastiques
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rotor à 6 dents |
| À utiliser avec (équipement) | Broyeur ultra centrifuge ZM 200 |
| Comprend | Revêtement résistant à l’usure |
| Matériau | Acier inoxydable |