Description
- Accessoire pour broyeur centrifuge ZM 200 Ultra
- Revêtement résistant à l’usure
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type | Push Fit en acier inox 24 dents |
| Vitesse max. | 6 000 à 18 000 tr/min |
| Diamètre max. du tube | 9,9 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Broyeur centrifuge |