Learn More
RETSCH Broyeur ultra-centrifuge ZM 200 : Tamis de distance
Code produit 10509772 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,08 mm
0,12 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,50 mm (0,01 in)
0,75 mm
1,50 mm
4,0 mm
Type de pores:
Trous Conidur
Trous ronds
Trous trapézoïdaux
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Type de pores Conditionnement
10509772 0,75 mm Trous trapézoïdaux 1 pièce
10852061 0,12 mm Trous trapézoïdaux 1 pièce
10564215 0,2 mm Trous trapézoïdaux 1 pièce
11904252 0,08 mm Trous trapézoïdaux 1 pièce
10061222 0,25 mm Trous trapézoïdaux 1 pièce
10425052 0,50 mm (0,01 in) Trous Conidur 1 pièce
10052212 1,50 mm Trous trapézoïdaux -
11914252 4,0 mm Trous ronds 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10509772 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 03.647.0258
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    650.68€
    508.00€ / 1 pièces
    Économisez 142.68€
    21% de réduction
Expédition estimée: 27-01-2027
Pour matériaux thermosensibles
Spécification
Type de produit Tamis de distance
À utiliser avec (équipement) Broyeur ultra-centrifuge ZM 200
Matériau Acier inoxydable
Porosité 0,75 mm
Type de pores Trous trapézoïdaux