Learn More
- Home
- Products
- Équipement de laboratoire spécialisé
- Broyeurs
- RETSCH Broyeur ultra-centrifuge ZM 200 : Tamis anneau
RETSCH Broyeur ultra-centrifuge ZM 200 : Tamis anneau
Code produit 11761846 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Acier inoxydable résistant à la corrosion
Porosité:
0,08 mm
0,08 mm (0,003 in)
0,12 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,50 mm (0,01 in)
0,75 mm
0,75 mm (0,029 in)
1,0 mm
1,0 mm (0,03 in)
1,50 mm
2,0 mm
2,0 mm (0,07 in)
2,00 mm
3,0 mm
3,0 mm (0,11 in)
3,00 mm
4,0 mm
5,0 mm
5,00 mm
6,0 mm
6,0 mm (0,23 in)
Type de pores:
Trous Conidur
Trous ronds
Trous trapézoïdaux
Type de produit:
Tamis à anneau
Tamis à anneau avec rebord renforcé
Conditionnement:
1 pièce
33 product options available for selection
| Code produit | Matériau | Porosité | Type de pores | Type de produit | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 11761846 | Acier inoxydable | 0,75 mm (0,029 in) | Trous Conidur | Tamis à anneau avec rebord renforcé | - |
| 10498722 | Acier inoxydable | 0,50 mm (0,01 in) | Trous Conidur | Tamis à anneau | 1 pièce |
| 11944242 | Acier inoxydable | 1,50 mm | Trous trapézoïdaux | Tamis à anneau avec rebord renforcé | 1 pièce |
| 10354721 | Acier inoxydable | 1,0 mm | Trous trapézoïdaux | Tamis à anneau | 1 pièce |
| 10463032 | Acier inoxydable | 0,50 mm (0,01 in) | Trous Conidur | Tamis à anneau avec rebord renforcé | 1 pièce |
| 10519141 | Acier inoxydable | 0,12 mm | Trous trapézoïdaux | Tamis à anneau | 1 pièce |
| 10670252 | Acier inoxydable | 0,2 mm | Trous trapézoïdaux | Tamis à anneau | 1 pièce |
| 10350061 | Acier inoxydable | 0,08 mm | Trous trapézoïdaux | Tamis à anneau | 1 pièce |
| 10655271 | Acier inoxydable | 0,75 mm | Trous trapézoïdaux | Tamis à anneau | 1 pièce |
| 10130831 | Acier inoxydable | 2,00 mm | Trous trapézoïdaux | Tamis à anneau | 1 pièce |
| 11737704 | Acier inoxydable | 4,0 mm | Trous ronds | Tamis à anneau | 1 pièce |
| 10019060 | Acier inoxydable | 1,50 mm | Trous trapézoïdaux | Tamis à anneau | 1 pièce |
| 10079340 | Acier inoxydable | 0,25 mm | Trous trapézoïdaux | Tamis à anneau | 1 pièce |
| 10730661 | Acier inoxydable | 3,00 mm | Trous ronds | Tamis à anneau | 1 pièce |
| 10039070 | Acier inoxydable | 5,0 mm | Trous ronds | Tamis à anneau | 1 pièce |
| 11904242 | Acier inoxydable | 0,08 mm (0,003 in) | Trous Conidur | Tamis à anneau avec rebord renforcé | 1 pièce |
| 10297790 | Acier inoxydable | 6,0 mm | Trous ronds | Tamis à anneau | 1 pièce |
| 11914242 | Acier inoxydable | 0,12 mm | Trous trapézoïdaux | Tamis à anneau avec rebord renforcé | 1 pièce |
| 11924242 | Acier inoxydable | 0,2 mm | Trous trapézoïdaux | Tamis à anneau avec rebord renforcé | 1 pièce |
| 11954242 | Acier inoxydable | 2,0 mm (0,07 in) | Trous Conidur | Tamis à anneau avec rebord renforcé | 1 pièce |
| 10101543 | Acier inoxydable | 1,0 mm (0,03 in) | Trous Conidur | Tamis à anneau avec rebord renforcé | 1 pièce |
| 11974242 | Acier inoxydable | 3,0 mm (0,11 in) | Trous ronds | Tamis à anneau avec rebord renforcé | 1 pièce |
| 11964242 | Acier inoxydable | 4,0 mm | Trous ronds | Tamis à anneau avec rebord renforcé | 1 pièce |
| 11994242 | Acier inoxydable | 6,0 mm (0,23 in) | Trous ronds | Tamis à anneau avec rebord renforcé | 1 pièce |
| 11984242 | Acier inoxydable | 5,00 mm | Trous ronds | Tamis à anneau avec rebord renforcé | 1 pièce |
| 10656320 | Acier inoxydable | 0,50 mm (0,01 in) | Trous Conidur | Tamis à anneau avec rebord renforcé | 1 pièce |
| 11944252 | Acier inoxydable résistant à la corrosion | 0,25 mm | Trous trapézoïdaux | Tamis à anneau avec rebord renforcé | 1 pièce |
| 11702513 | Acier inoxydable résistant à la corrosion | 0,2 mm | Trous trapézoïdaux | Tamis à anneau avec rebord renforcé | - |
| 11954252 | Acier inoxydable résistant à la corrosion | 0,75 mm | Trous trapézoïdaux | Tamis à anneau avec rebord renforcé | 1 pièce |
| 11984252 | Acier inoxydable résistant à la corrosion | 2,0 mm | Trous trapézoïdaux | Tamis à anneau avec rebord renforcé | - |
| 11846013 | Acier inoxydable résistant à la corrosion | 1,0 mm | Trous trapézoïdaux | Tamis à anneau avec rebord renforcé | 1 pièce |
| 11994252 | Acier inoxydable résistant à la corrosion | 3,0 mm | Trous ronds | Tamis à anneau avec rebord renforcé | 1 pièce |
| 11974252 | Acier inoxydable résistant à la corrosion | 1,50 mm | Trous trapézoïdaux | Tamis à anneau avec rebord renforcé | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
11761846
Supplier
RETSCH
Supplier No.
03.647.0249
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
-
536.00€
369.00€ / 1 pièces
Économisez 167.00€
31% de réduction
Expédition estimée: 27-01-2027
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Specifications
Specifications
| Type de produit | Tamis à anneau avec rebord renforcé |
| À utiliser avec (équipement) | Broyeur ultra-centrifuge ZM 200 |
| Comprend | Rebord renforcé |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Porosité | 0,75 mm (0,029 in) |
| Type de pores | Trous Conidur |