Learn More
FISHERBRAND™ Pipettes volumétriques réutilisables de classe A
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Disponibles en modèles standard ou sérialisés.
- Verre borosilicaté
- Précision du volume indiquée sur chaque pipette
- Marquages permanents couleur ambre
- Les pointes trempées traitées Tuf-Temp™– réduisent l’écaillage
Informations sur la commande
Toutes les pipettes sont disponibles sous forme de pipettes personnalisées PersonaPet™.
Spécification
Spécification
| Précision | ± 0,01 ml |
| Étalonnage | Étalonnage individuel |
| Certifications/Conformité | ASTM E542, ASTM E969, certificat de traçabilité, NIST |
| Classe | A |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Stérilité | Non-sterile |
| Graduée | Oui |
| Couleur de graduation | Ambré |
| Temps d’écoulement min. | 8 s |
| Type de pointe | Traitées TUF-Temp™ |
| Afficher plus |