Learn More
Fisherbrand™ Pipettes volumétriques réutilisables de classe A
Code produit 17881440 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
Type:
Pipette volumétrique
Pipette volumétrique sérialisée
Temps d’écoulement min.:
8 s
Précision:
± 0,006 ml
± 0,01 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type Temps d’écoulement min. Précision Conditionnement
17881440 4 mL Pipette volumétrique 8 s ± 0,01 ml 12 pièces
17801450 2 mL Pipette volumétrique sérialisée 8 s ± 0,006 ml 6 pièces
17811450 5 mL Pipette volumétrique sérialisée 8 s ± 0,01 ml 6 pièces
17871440 3 mL Pipette volumétrique 8 s ± 0,01 ml 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17881440
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Disponibles en modèles standard ou sérialisés.
Disponibles en modèles standard ou sérialisés.
  • Verre borosilicaté
  • Précision du volume indiquée sur chaque pipette
  • Marquages permanents couleur ambre
  • Les pointes trempées traitées Tuf-Temp™– réduisent l’écaillage
Informations sur la commande
Toutes les pipettes sont disponibles sous forme de pipettes personnalisées PersonaPet™.
Spécification
Précision ± 0,01 ml
Certifications/Conformité ASTM E969-95
Classe A
Matériau Verre borosilicaté
Graduée Oui
Couleur de graduation Ambré
Temps d’écoulement min. 8 s
Type de pointe Traitées TUF-Temp™
Volume (impérial) 0,14 oz.
Couleur Rouge
Volume (métrique) 4 mL
Type Pipette volumétrique
Jetable Non