Learn More
Labcon Racks réutilisables pour tubes à centrifuger
Code produit 17424352
Change view
Click to view available options
Couleur:
Assortiment
Blanc
Bleu
Jaune
Naturel
Orange
Rouge
Vert
Violet
À utiliser avec (équipement):
Centrifugeuse de 15 mL, tubes à bouchon à pression de 5 mL
Tubes à centrifuger de 50 ml
Conditionnement:
5 pièces
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur À utiliser avec (équipement) unitSize
17424352 Orange Centrifugeuse de 15 mL, tubes à bouchon à pression de 5 mL 5 pièces
17494342 Naturel Centrifugeuse de 15 mL, tubes à bouchon à pression de 5 mL 5 pièces
17404352 Blanc Centrifugeuse de 15 mL, tubes à bouchon à pression de 5 mL 5 pièces
17414352 Jaune Centrifugeuse de 15 mL, tubes à bouchon à pression de 5 mL 5 pièces
17434352 Rouge Centrifugeuse de 15 mL, tubes à bouchon à pression de 5 mL 5 pièces
17444352 Violet Centrifugeuse de 15 mL, tubes à bouchon à pression de 5 mL 5 pièces
17454352 Bleu Centrifugeuse de 15 mL, tubes à bouchon à pression de 5 mL 5 pièces
17464352 Vert Centrifugeuse de 15 mL, tubes à bouchon à pression de 5 mL 5 pièces
17474352 Assortiment Centrifugeuse de 15 mL, tubes à bouchon à pression de 5 mL 5 pièces
17484352 Naturel Tubes à centrifuger de 50 ml 5 pièces
17494352 Blanc Tubes à centrifuger de 50 ml 5 pièces
17404362 Jaune Tubes à centrifuger de 50 ml 5 pièces
17414362 Orange Tubes à centrifuger de 50 ml 5 pièces
17424362 Rouge Tubes à centrifuger de 50 ml 5 pièces
17434362 Violet Tubes à centrifuger de 50 ml 5 pièces
17444362 Bleu Tubes à centrifuger de 50 ml 5 pièces
17454362 Vert Tubes à centrifuger de 50 ml 5 pièces
17464362 Assortiment Tubes à centrifuger de 50 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 17424352 Fournisseur Labcon Code fournisseur 27152230009
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Éliminez le gaspillage des supports en polystyrène grâce aux racks de stockage de tubes à centrifuger en plastique.Ils sont durables, réutilisables, verrouillables, empilables, utilisables au congélateur et recyclables.Fabriqués à partir de polypropylène recyclé 100 % pré-consommation de haute qualité, issu de notre programme interne de recyclage des déchets.
Conçus pour accueillir spécifiquement des tubes Labcon™ ; peuvent toutefois accueillir d’autres marques de tubes à centrifuger.
  • Contient (25) tubes à centrifuger coniques de 15 ou 50 ml
  • Comprend des puits numérotés
  • Les racks se verrouillent ensemble pour former des stations de travail
  • Remplace les racks en mousse de polystyrène à usage unique
  • En PP
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
  • Autoclavables
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Orange
Capacité 25 tubes
Matériau Polypropylène
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse de 15 mL, tubes à bouchon à pression de 5 mL
Gamme de température (métrique) Utilisable au congélateur (-80°C)
Dimensions (L x l) 14,88 x 11,7 cm
Comprend Portoirs
Type de produit Rack pour tubes à essai
Hauteur (métrique) 3,81 cm
Array 25