Learn More
Labcon Racks réutilisables pour tubes à centrifuger
Code produit 17494352 Tous les produits Labcon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Assortiment
Blanc
Bleu
Jaune
Naturel
Orange
Rouge
Vert
Violet
À utiliser avec (équipement):
Centrifugeuse de 15 mL, tubes à bouchon à pression de 5 mL
Tubes à centrifuger de 50 ml
Conditionnement:
5 pièces
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17494352 Blanc Tubes à centrifuger de 50 ml 5 pièces
17494342 Naturel Centrifugeuse de 15 mL, tubes à bouchon à pression de 5 mL 5 pièces
17404352 Blanc Centrifugeuse de 15 mL, tubes à bouchon à pression de 5 mL 5 pièces
17414352 Jaune Centrifugeuse de 15 mL, tubes à bouchon à pression de 5 mL 5 pièces
17424352 Orange Centrifugeuse de 15 mL, tubes à bouchon à pression de 5 mL 5 pièces
17434352 Rouge Centrifugeuse de 15 mL, tubes à bouchon à pression de 5 mL 5 pièces
17444352 Violet Centrifugeuse de 15 mL, tubes à bouchon à pression de 5 mL 5 pièces
17454352 Bleu Centrifugeuse de 15 mL, tubes à bouchon à pression de 5 mL 5 pièces
17464352 Vert Centrifugeuse de 15 mL, tubes à bouchon à pression de 5 mL 5 pièces
17474352 Assortiment Centrifugeuse de 15 mL, tubes à bouchon à pression de 5 mL 5 pièces
17484352 Naturel Tubes à centrifuger de 50 ml 5 pièces
17404362 Jaune Tubes à centrifuger de 50 ml 5 pièces
17414362 Orange Tubes à centrifuger de 50 ml 5 pièces
17424362 Rouge Tubes à centrifuger de 50 ml 5 pièces
17434362 Violet Tubes à centrifuger de 50 ml 5 pièces
17444362 Bleu Tubes à centrifuger de 50 ml 5 pièces
17454362 Vert Tubes à centrifuger de 50 ml 5 pièces
17464362 Assortiment Tubes à centrifuger de 50 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17494352 Supplier Labcon Supplier No. 27502210009
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
View all promotions
Expédition estimée: 24-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Éliminez le gaspillage des supports en polystyrène grâce aux racks de stockage de tubes à centrifuger en plastique.Ils sont durables, réutilisables, verrouillables, empilables, utilisables au congélateur et recyclables.Fabriqués à partir de polypropylène recyclé 100 % pré-consommation de haute qualité, issu de notre programme interne de recyclage des déchets.
Conçus pour accueillir spécifiquement des tubes Labcon™ ; peuvent toutefois accueillir d’autres marques de tubes à centrifuger.
  • Contient (25) tubes à centrifuger coniques de 15 ou 50 ml
  • Comprend des puits numérotés
  • Les racks se verrouillent ensemble pour former des stations de travail
  • Remplace les racks en mousse de polystyrène à usage unique
  • En PP
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
  • Autoclavables
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Capacité 25 tubes
Matériau Polypropylène
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Tubes à centrifuger de 50 ml
Gamme de température (métrique) Utilisable au congélateur (-80°C)
Dimensions (L x l) 21,29 x 18,06 cm
Comprend Portoirs
Type de produit Rack pour tubes à essai
Hauteur (métrique) 3,18 cm
Array 25