Learn More
Bel Art™ Sachet de dessiccant pour gel de silice réutilisable
Code produit 17798588
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
350 g
1 000 g
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17798588 350 g 1 pièce
30193425 1 000 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17798588 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur F420450350
 Article restreint
Expédition estimée: 27-01-2027
Des sachets pratiques et faciles à manipuler, remplis de microbilles de gel de silice absorbant l’humidité sont disponibles en plusieurs tailles pour s’adapter à la plupart des dessiccateurs.
  • Le sachet en microfibre durable contient des microbilles pour éliminer le risque de fuite. Il n’est pas affecté par l’humidité
  • Le point indicateur passe du bleu lorsqu’il est sec au rose lorsqu’il est humide pour une identification facile lorsque la recharge est nécessaire
  • Le gel saturé peut être régénéré en passant le sachet au micro-ondes pendant 6 minutes
  • Peut être régénérée à plusieurs reprises sans dégradation
  • Scellé individuellement dans un sachet à l’abri de l’humidité
  • Disponible en plusieurs tailles pour s’adapter à la plupart des dessiccateurs
Spécification
Diamètre (métrique) externe 5 cm
Description Housse en microfibre durable
Matériau Gel de silice
Hauteur (métrique) 19 cm
Hauteur (impériale) 7,5 in
Largeur (métrique) 5 cm
Largeur (impériale) 2 in
Longueur (métrique) 10 cm
Longueur (impériale) 4 in
Capacité (métrique) 350 g
Capacité (impériale) 0,75 lb
Type de produit Sachet de dessiccant