Learn More
Bel Art™ Sachet de dessiccant pour gel de silice réutilisable
Code produit 30193425
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
350 g
1 000 g
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30193425 1 000 g 1 pièce
17798588 350 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30193425 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur F420451000
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Des sachets pratiques et faciles à manipuler, remplis de microbilles de gel de silice absorbant l’humidité sont disponibles en plusieurs tailles pour s’adapter à la plupart des dessiccateurs.
  • Durable microfiber bag securely contains beads eliminating the risk of leakage and is unaffected by moisture
  • Indicator dot changes from blue when dry to pink when moist to easily identify when recharging is needed
  • Saturated gel can be regenerated by microwaving bag for 6 minutes
  • May be regenerated repeatedly without degradation
  • Arrives individually sealed in moisture-proof pouch
  • Available in multiple sizes to fit most desiccators
Spécification
Diamètre (métrique) externe 6 cm
Description Housse en microfibre durable
Matériau Gel de silice
Hauteur (métrique) 25 cm
Hauteur (impériale) 9,75 in
Largeur (métrique) 6 cm
Largeur (impériale) 2,25 in
Longueur (métrique) 15 cm
Longueur (impériale) 15,24 cm
Capacité (métrique) 1 000 g
Capacité (impériale) 2.25 lb.
Type de produit Sachet de dessiccant