Learn More
Bel-Art™ Cartouches de dessiccant pour gel de silice réutilisables
Product Code. 17767488
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
72 mm
Unit Size:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diamètre (métrique) externe Unit Size
17767488 72 mm 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17767488 Supplier Bel-Art™ Supplier No. F420490100
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utiles partout où une dessication est nécessaire, ces cartouches contiennent un gel de silice inerte, non corrosif et non toxique.
Utiles partout où une dessication est nécessaire, ces cartouches contiennent un gel de silice inerte, non corrosif et non toxique. S’adapte aux dessiccateurs Space Saver, en plus d’autres dessiccateurs en plastique de taille similaire.
  • La boîte transparente permet une inspection visuelle instantanée du gel de silice, qui passe du bleu au rose pâle lorsqu’il absorbe l’humidité
  • La membrane en maille très poreuse recouvre la boîte, ce qui permet une excellente absorption d’humidité
  • Le dessicant peut être facilement régénéré par des cartouches chauffantes dans un four à 50°C (122°F) pendant la nuit ou à 100°C (212°F) pendant 6 heures
  • Pour un séchage plus rapide, retirez le couvercle de la membrane, transférez les cristaux de gel usés dans une boîte en verre ou en porcelaine, et placez-les dans un four à 150°C (300°F) pendant une heure
  • Scellé individuellement avec une feuille de métal
Specifications
Diamètre (métrique) externe 72 mm
Matériau Polypropylène
Poids (métrique) 35 ±1 g
Couleur Bleu à rose pâle
Diamètre (impériale) externe 2,84 in
Type de produit Cartouche de dessicant
Quantité 6 Paquets