Learn More
Masterflex™ Collier de serrage en copolymère acétal blanc réutilisable
Spécification
Spécification
| Matériau | Copolymère acétal |
| À utiliser avec | 0,61 x 0,70 in Diam. interne de la tubulure |
| Quantité d’emballage | 100/paquet |
| Couleur | blanc |
| Type de produit | Collier de serrage |