Learn More
BUCHI Cartouches de chromatographie Flash FlashPure ID C18
Code produit 16320286 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit (métrique):
4 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit (métrique)
16320286 4 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 16320286 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 145152990
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Includes
1 pièce
Les cartouches FlashPure ID sont conçues pour les systèmes de chromatographie BUCHI Pure. La technologie RFID intégrée transfère automatiquement les paramètres et les données des cartouches vers le système flash.
  • Haute résolution de séparation grâce à une silice haute qualité
  • Pureté de fraction accrue grâce à une meilleure séparation
  • Évaporation plus rapide des plus petits volumes de fraction
  • Performances reproductibles d’un lot à l’autre
  • Augmentation du débit des échantillons grâce à une capacité de chargement élevée des échantillons
  • Économie de solvants : le rendement de purification requis est atteint plus rapidement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Silica - C18
Type Cartouche Flash
Poids du lit (métrique) 4 g
À utiliser avec (application) Composés non polaires
Pression max. 200 psig
Gamme de produits FlashPure