Learn More
Reversan, MedChemExpress
Code produit 16476847
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16476847 5 mg
16460126 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16476847 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY107643
MedChemExpress Reversan (CBLC4H10) is a potent and nontoxic multidrug resistance-associated protein 1 (MRP1) and P-glycoprotein (Pgp) inhibitor.
Reversan (CBLC4H10) is a potent and nontoxic multidrug resistance-associated protein 1 (MRP1) and P-glycoprotein (Pgp) inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau Reversan
CAS 313397-13-6
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H27N5O2
Quantité 5 mg
Synonyme CBLC4H10
Informations sur la solubilité DMSO : 15.62 mg/mL (35.38 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C1=C2N(C(C3=CC=CC=C3)=CC(C4=CC=CC=C4)=N2)N=C1)NCCCN5CCOCC5
Poids moléculaire (g/mol) 441.52
Poids de la formule 441.52
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation