Learn More
Reversan, TRC
Code produit 30427554
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30427554 5 mg
30427811 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30427554 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR2798005MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 313397-13-6
Formule moléculaire C26H27N5O2
Poids moléculaire (g/mol) 441.52
Synonyme N-[3-(4-Morpholinyl)propyl]-5,7-diphenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamide
Nom IUPAC N-(3-morpholin-4-ylpropyl)-5,7-diphenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamide
SMILES O=C(NCCCN1CCOCC1)c2cnn3c(cc(nc23)c4ccccc4)c5ccccc5
Spécification
Nom chimique ou matériau Reversan
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C26H27N5O2/c32-26(27-12-7-13-30-14-16-33-17-15-30)22-19-28-31-24(21-10-5-2-6-11-21)18-23(29-25(22)31)20-8-3-1-4-9-20/h1-6,8-11,18-19H,7,12-17H2,(H,27,32)
Poids de la formule 441.2165