Learn More
Descrizione
Choisissez la cartouche d’osmose inverse Thermo Scientific™ requise pour votre système de purification d’eau au point d’utilisation Thermo Scientific™ Barnstead™, comme indiqué.
Utilisez les membranes avec les systèmes Barnstead suivants :
09,2003 :
- Membrane d’osmose inverse avec prétraitement intégré, 3 L/h pour les systèmes Smart2Pure™
09,2006 :
- Membrane d’osmose inverse avec prétraitement intégré, 6 L/h pour les systèmes Smart2Pure
22,0046 :
- LabTower™ EDI 15, requiert deux de ces membranes RO
- LabTower™ RO 20, requiert deux de ces membranes RO
- LabTower RO 60, requiert deux de ces membranes RO, avec deux membranes RO 22.0087
- LabTower™ TII 20, requiert deux de ces membranes RO
- LabTower TII 60, requiert deux de ces membranes RO, avec deux membranes RO 22.0087
- Pacific™ RO 3, 7, 12, requièrent une de ces membranes RO
- Pacific RO 20, requiert deux de ces membranes RO
- Pacific™ TII 3, 7, 12, requièrent une de ces membranes RO
- Pacific TII 20, requiert deux de ces membranes RO
22,0087 :
- LabTower™ EDI 30, requiert deux de ces membranes RO
- LabTower™ RO 40, requiert deux de ces membranes RO
- LabTower RO 60, requiert deux de ces membranes RO, avec deux membranes RO 22.0046
- LabTower TII 40, requiert deux de ces membranes RO
- LabTower TII 60, requiert deux de ces membranes RO, avec deux membranes RO 22.0046
- Pacific RO 40, requiert deux de ces membranes RO
- Pacific TII 40, requiert deux de ces membranes RO
Specifica
Specifica
| À utiliser avec (équipement) | LabTower EDI 15, LabTower RO 20/60, LabTower TII 20/60, Pacific RO 3/7/12/20, Pacific TII 3/7/12/20 |
| Type | Membrane d’osmose inverse |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?