Learn More
Grant Instruments™ Bioréacteur à rotation inversée pour mélanger et oxygéner les cultures aérobiques, avec refroidissement
Code produit 17745029
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Prise UK
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
17745029 Prise UK 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17745029 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur RTS1C UK
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le Grant Instruments RTS-1C est un bioréacteur personnel avec refroidissement qui fournit un type d’agitation de type rotation inversée et un enregistrement de la croissance microbienne dans des tubes de 50 ml en temps réel. RTS-1C, comprenant le TubeSpin
Caractéristiques :
  • Mélange innovant grâce à la rotation inversée de l’échantillon autour de son propre axe
  • Grâce à une technologie de mélange innovante, il est possible de mesurer la densité optique de la sonde en temps réel
  • Le logiciel a été développé pour stocker, afficher et analyser les données en temps réel
  • Appareil compact de profil bas et de faible encombrement pour les applications personnelles
  • Le contrôle de la température permet une utilisation pour l’incubation, par exemple pour la croissance cellulaire
  • Refroidissement actif et profilage de température via le logiciel
  • La possibilité de modifier des paramètres tels que la température, le régime et la fréquence de la rotation inversée permet d’obtenir une cohérence et une reproductibilité des résultats
  • Cycle programmable / profilage de paramètres de culture tels que la température, le régime et la fréquence de rotation inversée
  • La possibilité de surveiller à distance le processus de culture à la maison ou à l’aide d’un téléphone portable
Caractéristiques du logiciel :
  • Enregistrement de croissance cellulaire en temps réel
  • Représentation graphique 3D de la densité optique ou du taux de croissance dans le temps sur l’unité
  • Option Pause
  • Option Enregistrer/Charger
  • Option Rapport : PDF et Excel
  • Connectez jusqu’à 12 unités simultanément à 1 ordinateur
  • Option de surveillance à distance (nécessite une connexion Internet)
  • Options de cyclage/profilage
  • Options d’étalonnage utilisateur pour tout micro-organisme
Applications :
  • Culture bactérienne avec cinétique de croissance en temps réel
  • Sélection des souches
  • Expériences de stress thermique et de fluctuation
  • Sélection et optimisation des milieux
  • Biologie synthétique et systémique
  • Tests d’inhibition et de toxicité
  • Contrôle de la qualité des souches
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de prise Prise UK