Learn More
Grant Instruments™ Bioréacteur à rotation inversée pour mélanger et oxygéner les cultures aérobiques
Code produit 17715029
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
17715029 Prise EU 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17715029 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur RTS1 EU
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le Grant Instruments RTS-1 est un bioréacteur personnel qui fournit un type d’agitation de type rotation inversée et un enregistrement de la croissance microbienne dans des tubes de 50 ml en temps réel. RTS-1, comprenant le TubeSpin™ Bioreactor 50,
Caractéristiques :
  • Mélange innovant grâce à la rotation inversée de l’échantillon autour de son propre axe
  • Grâce à une technologie de mélange innovante, il est possible de mesurer la densité optique de la sonde en temps réel
  • Stockez, affichez et analysez les données en temps réel
  • Appareil compact de profil bas et de faible encombrement pour les applications personnelles
  • Le contrôle de la température permet une utilisation pour l’incubation, par exemple pour la croissance cellulaire
  • La possibilité de modifier des paramètres tels que la température, le régime et la fréquence de la rotation inversée permet d’obtenir une cohérence et une reproductibilité des résultats
  • Cycle programmable / profilage de paramètres de culture tels que la température, le régime et la fréquence de rotation inversée
  • La possibilité de surveiller à distance le processus de culture à la maison ou à l’aide d’un téléphone portable
Caractéristiques du logiciel :
  • Enregistrement de croissance cellulaire en temps réel
  • Représentation graphique 3D de la densité optique ou du taux de croissance dans le temps sur l’unité
  • Option Pause
  • Option Enregistrer/Charger
  • Option Rapport : PDF et Excel
  • Connectez jusqu’à 12 unités simultanément à 1 ordinateur
  • Option de surveillance à distance (nécessite une connexion Internet)
  • Options de cyclage/profilage
  • Options d’étalonnage utilisateur pour tout micro-organisme
Applications :
  • Culture bactérienne avec cinétique de croissance en temps réel
  • Sélection des souches
  • Expériences de stress thermique et de fluctuation
  • Sélection et optimisation des milieux
  • Biologie synthétique et systémique
  • Tests d’inhibition et de toxicité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de prise Prise EU