Learn More
Micronova™ Adaptateur d’inversement TankTool™
Code produit 18891421 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
10 x 35 cm (4 x 14 po)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
18891421 10 x 35 cm (4 x 14 po) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18891421 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur QPSLRTT14B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    93.11€ / 1 pièces
    Économisez 12.89€
    12% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
La tête articulée du char Tool™ permet le cadre (35 cm, 14 in) pour se plier, créant une courbe personnalisée qui correspond à la surface intérieure du réservoir et du cylindre lorsqu'il descend, lui permettant d'éliminer avec précision les résidus ou d'appliquer du désinfectant.
  • Type de produit : Outil de nettoyage de réservoir (configuration inversée)
  • Longueur : 35 cm (14 in)
  • Matériaux : PEHD (plaque), polycétone (articulation pivotante)
  • Utilisation (Application) : Nettoyage intérieur des réservoirs
  • À utiliser avec (équipement) : Poignées filetées en plastique STA (filetage ACME) ; Housses de balai SnapMopTM et PocketMopTM
Spécification
Dimensions 10 x 35 cm (4 x 14 po)
Type de produit Support de serpillère
Type de tête tête plate, Pliable
Couleur Blanc
Stérilité Non stériles
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Type de filetage Roscado ACME
Quantité 1 de chaque
À utiliser avec (équipement) Manijas roscadas de plástico STA; SnapMop™ y PocketMop™ Serie Fundas para trapeadores
À utiliser avec (application) Nettoyage de l’intérieur des réservoirs
Certifications/Conformité ISO Instalación certificada 9001
Color-coded Non