Learn More
Grant Instruments™ Étagère surélevée réversible pour bains-marie sans agitation
Code produit 11456407
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
La moitié d'un SBB Aqua 26+/Pro
La moitié d'un SBB Aqua 34+/34 Pro
La moitié d'un SBB Aqua12+/Pro/Dual
La moitié d'un SBB Aqua18+/18 Pro
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
11456407 La moitié d'un SBB Aqua18+/18 Pro 1 pièce
11466407 La moitié d'un SBB Aqua 26+/Pro 1 pièce
11446407 La moitié d'un SBB Aqua12+/Pro/Dual 1 pièce
11476407 La moitié d'un SBB Aqua 34+/34 Pro 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11456407 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur RS18H
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permet à deux profondeurs d’étagère d’accueillir des récipients peu profonds. L’étagère surélevée réversible Grant Instruments™ pour bains-marie sans agitation peut être utilisée avec une grande variété d’autres cryothermostats et bains à circulatio
  • Faites votre choix parmi une grande variété de tailles en fonction de votre cuve.
  • Pour une utilisation avec des modèles de cuve en acier inox ou en plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) La moitié d'un SBB Aqua18+/18 Pro
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (métrique) 40 ou 135 mm