Learn More
Gibco™ Supplément RevitaCell™ (100X)
Code produit 15317447 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15317447 5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15317447 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A2644501
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Supplément RevitaCell™ (100X)
Le supplément RevitaCell™ (100X) a été optimisé pour une utilisation avec des cellules souches pluripotentes (CSP), sous forme de solution de récupération post-décongélation en vue d’améliorer la viabilité cellulaire ou en combinaison avec le milieu Essential 8™, pour améliorer les applications de passage de cellules uniques. Il peut également être utilisé pour la récupération efficace des neurones primaires, à savoir généralement une cellule difficile. Ces applications doivent leur nette amélioration à la présence d’un inhibiteur ROCK plus spécifique, associé à des molécules aux propriétés antioxydantes et anti-radicalaires limitant l’effet de la contrainte sur les cellules.
  • Effet vecteur : offre une viabilité cellulaire maximale lors des passages de cellules uniques
  • Récupération rapide des cellules : viabilité cellulaire élevée après décongélation et croissance de cellules souches pluripotentes (passées sous forme d’amas ou de cellules uniques) et de neurones
  • Constant : formulé avec des matériaux ne contenant aucun composant d’origine animale et définis chimiquement pour garantir la qualité et la confiance
    Passage de cellules simples
    L’utilisation du supplément RevitaCellTM pendant 18 à 24 heures après le passage de cellules simples permet une amélioration considérable de la survie cellulaire. Des tests ont montré que les cellules atteignaient la confluence de passage 3 à 4 jours après l’ensemencement.
    Plus grande spécificité
    Le profilage de la kinase des petites molécules favorisant la survie au sein du supplément RevitaCell™ montre une plus forte spécificité par rapport aux inhibiteurs ROCK traditionnels (à savoir, Y-27632 et Thiazovivin).
    Récupération post-décongélation plus rapide
    Les CSP récupérées à une concentration de 40 000 cellules viables / cm2 à l’aide de milieux supplémentés en supplément RevitaCell™ pendant les 24 premières heures de récupération post-décongélation suivies d’une alimentation avec un milieu Essential 8™ non supplémenté atteindront généralement une confluence de 80 % en <5 jours, réduisant considérablement le temps de récupération post-décongélation moyen de la plupart des solutions de cryoconservation. L’excroissance des neurites des neurones est également significativement améliorée à l’aide du supplément RevitaCell™.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Stocker entre -5 et -20°C et à l’abri de la lumière.
    Type de cellule Cellules souches (souche pluripotente induite SPi)
    Classification Aucun composant d’origine animale
    Concentration 100 X
    Type de culture Cellule souche (embryonnaire, iPS - souche pluripotente induite)
    Type de produit Supplément de milieu
    Qualité de fabrication BPFa pour dispositifs médicaux, 21 CFR Partie 820 et ISO 13485
    Gamme de produits Gibco, RevitaCell
    Quantité 5 ml
    Conditions d’expédition Glace carbonique
    Source Aucun composant d’origine animale