Learn More
Labconco™ ReVo Dispositif de service MSC, vide
Code produit 17800754 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de filtre:
Filtre HEPA H14
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de filtre unitSize
17800754 Filtre HEPA H14 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17800754 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur R3747500
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Le ReVo Dispositif de service MSC, le vide peut être utilisé avec ReVo Armoires de sécurité microbiologique.
  • Dispositif de service sous vide à utiliser avec ReVo Armoires de sécurité microbiologique,.
  • 160 x 110 x 60 mm.
Spécification
Type de produit Vanne de dépression
Type de filtre Filtre HEPA H14
Dimensions (impériale) extérieures 160 x 110 x 60 mm
Poids à l’expédition (métrique) 2.0 kg