Learn More
Texwipe™ Housses Revolve™ AlphaMop™
Description
- Nettoyage à la serpillère des grandes et petites surfaces.
- Application et retrait de désinfectants.
- Contrôle des déversements.
- Nettoyage avec des solvants tels que l’alcool isopropylique (IPA), l’éthanol, l’acétone et les dégraisseurs.
- Convient pour une utilisation avec des températures inférieures à 400°F (205°C).
- La conception intégrée de la housse / du tampon en polyester permet de remplacer les housses et les tampons en une seule étape.
- La conception intégrée offre une capacité d’adsorption élevée, ce qui est idéal pour le contrôle des déversements, le nettoyage et l’application de solutions.
- Les housses s’adaptent facilement à la tête de la serpillère, ce qui permet un changement rapide.
- Le tampon en polyester intégré garantit que la housse pour serpillères s’adapte aux surfaces pour un contact et un nettoyage continus.
- Le traitement Revolve™ fournit de faibles niveaux d’ions, de NVR (résidus non volatils), de particules et de fibres pour une utilisation dans les applications et environnements de nettoyage critiques.
- Autoclavable.
- Les housses stériles comportent un code de lot individuel pour la traçabilité et le contrôle de la qualité.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Housses pour serpillères à franges |
| Code couleur | Blanc |
| Stérilité | Stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Color-coded | Non |
| Matériau | Polyester |