Learn More
Texwipe™ Housses Revolve™ Mini AlphaMop™
Code produit 17426613
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stériles
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Conditionnement
17426613 Stérile 100 pièces
17476613 Non stériles 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17426613 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur STX1720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1330.00€
    1144.70€ / 100 pièces
    Économisez 185.30€
    13% de réduction
Expédition estimée: 21-04-2027
Les housses 2 en 1 Revolve™ Mini AlphaMop™ sont les premières housses durables pour l’industrie des salles blanches : elles sont fabriquées à 100 % à partir de polyester recyclé. Les housses pour serpillères Revolve™ contribuent aux objectifs de durabilité, en réduisant la quantité de bouteilles d’eau mises en décharge après consommation et les émissions de carbone.
  • Nettoyage à la serpillère des grandes et petites surfaces.
  • Application et retrait de désinfectants.
  • Contrôle des déversements.
  • Nettoyage avec des solvants tels que l’alcool isopropylique (IPA), l’éthanol, l’acétone et les dégraisseurs.
  • Convient pour une utilisation avec des températures inférieures à 400°F (205°C).
  • La conception intégrée de la housse / du tampon en polyester permet de remplacer les housses et les tampons en une seule étape.
  • La conception intégrée offre une capacité d’adsorption élevée, ce qui est idéal pour le contrôle des déversements, le nettoyage et l’application de solutions.
  • Les housses s’adaptent facilement à la tête de la serpillère, ce qui permet un changement rapide.
  • Le tampon en polyester intégré garantit que la housse pour serpillères s’adapte aux surfaces pour un contact et un nettoyage continus.
  • Le traitement Revolve™ fournit de faibles niveaux d’ions, de NVR (résidus non volatils), de particules et de fibres pour une utilisation dans les applications et environnements de nettoyage critiques.
  • Autoclavable.
  • Les housses stériles comportent un code de lot individuel pour la traçabilité et le contrôle de la qualité.
Spécification
Type de produit Housses pour serpillères à franges
Code couleur Blanc
Stérilité Stérile
Autoclavable Autoclavable
Color-coded Non
Matériau Polyester