Learn More
Texwipe™ Lingettes sèches à bord scellé Revolve™
Code produit 17466613
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
4 x 4 in
9 x 9 in
12 x 12 in
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
1000 pièces
2000 pièces
2500 pièces
500 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Stérilité Conditionnement
17466613 12 x 12 in Non stérile 1000 pièces
17446613 4 x 4 in Non stérile 2000 pièces
17496603 4 x 4 in Stérile 2500 pièces
17456613 9 x 9 in Non stérile 1000 pièces
17406613 9 x 9 in Stérile 500 pièces
17416613 12 x 12 in Stérile 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17466613 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur TX1712
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1325.00€
    1082.62€ / 1000 pièces
    Économisez 242.38€
    18% de réduction
Expédition estimée: 21-04-2027
Fabriquées à partir de polyester 100 % recyclé et traitées sur le système de fabrication entièrement automatisé de Texwipe. Les lingettes Revolve™ contribuent aux objectifs de durabilité, en réduisant la quantité de bouteilles d’eau mises en décharges après consommation et en réduisant les niveaux d’émission de carbone.
  • En utilisant les produits Revolve™, les entreprises participent à la réutilisation des polymères de polyester, évitant ainsi la mise en décharge du nombre de bouteilles indiqué sur le sachet de chaque produit
  • Le traitement Revolve™ fournit de faibles niveaux d’ions, de résidus non volatils (NVR), de particules et de fibres pour une utilisation dans des applications et des environnements de nettoyage critiques
  • Conçu pour une capacité d’absorption élevée, ce qui est idéal pour le contrôle des déversements, le nettoyage et les applications de solution
  • Conforme aux exigences USP <797> et USP <800> relatives aux lingettes
  • Le conditionnement des lingettes stériles se compose d’un triple emballage avec un revêtement intérieur formant une quatrième couche de protection
  • Irradiation aux rayons gamma jusqu’à un niveau garanti de stérilité 10-6 conformément aux directives de l’AAMI
  • Code de lot individuel pour la traçabilité et le contrôle de la qualité
  • Documentation de validation de stérilité disponible
Spécification
Type de produit Essuyeur pour salle blanche
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 31 cm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 31 cm
Matériau Polyester
Autoclavable Autoclavable
Bords Scellé
Dimensions (L x l) 12 x 12 in
À utiliser avec (application) Nettoyage, application et élimination des désinfectants
Solution de saturation Insaturé
Stérilité Non stérile
Concept écologique Fabriqué à partir d'un matériau en polyester 100% recyclé