Learn More
Texwipe™ Lingettes pré-humidifiées à bords scellés Revolve™
Code produit 17406683
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
4 x 4 in
9 x 9 in
12 x 12 in
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
200 pièces
400 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Stérilité unitSize
17406683 4 x 4 in Non stérile 400 pièces
17476673 4 x 4 in Stérile 200 pièces
17416683 9 x 9 in Non stérile 200 pièces
17486673 9 x 9 in Stérile 200 pièces
17426683 12 x 12 in Non stérile 200 pièces
17496673 12 x 12 in Stérile 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17406683 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur TX1704P
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriquées à partir de polyester 100 % recyclé et traitées sur le système de fabrication entièrement automatisé de Texwipe. Les lingettes Revolve™ contribuent aux objectifs de durabilité, en réduisant la quantité de bouteilles d’eau mises en décharges après consommation et en réduisant les niveaux d’émission de carbone.
  • En utilisant les produits Revolve™, les entreprises participent à la réutilisation des polymères de polyester, évitant ainsi la mise en décharge du nombre de bouteilles indiqué sur le sachet de chaque produit
  • Le traitement Revolve™ fournit de faibles niveaux d’ions, de résidus non volatils (NVR), de particules et de fibres pour une utilisation dans des applications et des environnements de nettoyage critiques
  • Conçu pour une capacité d’absorption élevée, ce qui est idéal pour le contrôle des déversements, le nettoyage et les applications de solution
  • Conforme aux exigences USP <797> et USP <800> relatives aux lingettes
  • Pré-humidifiées avec une solution à 70 % IPA / 30 % eau déionisée qualité USP filtrée par un filtre de 0,2 μm
  • Les lingettes offrent une efficacité de nettoyage constante et optimisée avec des niveaux d’humidité et de COV reproductibles
  • Conditionnement dans des sachets à glissière refermables et faciles à utiliser qui réduisent l’évaporation de la solution afin de préserver un niveau d’humidité constant des lingettes
  • Le conditionnement des lingettes stériles se compose d’un triple emballage avec un revêtement intérieur formant une quatrième couche de protection
  • Irradiation aux rayons gamma jusqu’à un niveau garanti de stérilité 10-6 conformément aux directives de l’AAMI
  • Code de lot individuel pour la traçabilité et le contrôle de la qualité
  • Documentation de validation de stérilité disponible
Spécification
Type de produit Essuyeur pour salle blanche
Longueur (impériale) 4 in
Longueur (métrique) 10 cm
Largeur (impériale) 4 in
Largeur (métrique) 10 cm
Matériau Polyester
Bords Scellé
Dimensions (L x l) 4 x 4 in
À utiliser avec (application) Nettoyage, application et élimination des désinfectants
Solution de saturation 70 % IPA / 30% eau DI
Stérilité Non stérile
Concept écologique Fabriqué à partir d'un matériau en polyester 100% recyclé