Learn More
Texwipe™ Lingettes pré-humidifiées à bords scellés Revolve™
Code produit 17486673
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
4 x 4 in
9 x 9 in
12 x 12 in
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
200 pièces
400 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Stérilité Conditionnement
17486673 9 x 9 in Stérile 200 pièces
17406683 4 x 4 in Non stérile 400 pièces
17476673 4 x 4 in Stérile 200 pièces
17416683 9 x 9 in Non stérile 200 pièces
17426683 12 x 12 in Non stérile 200 pièces
17496673 12 x 12 in Stérile 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17486673 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur STX1709P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.00€
    235.50€ / 200 pièces
    Économisez 52.50€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-04-2027
Fabriquées à partir de polyester 100 % recyclé et traitées sur le système de fabrication entièrement automatisé de Texwipe. Les lingettes Revolve™ contribuent aux objectifs de durabilité, en réduisant la quantité de bouteilles d’eau mises en décharges après consommation et en réduisant les niveaux d’émission de carbone.
  • En utilisant les produits Revolve™, les entreprises participent à la réutilisation des polymères de polyester, évitant ainsi la mise en décharge du nombre de bouteilles indiqué sur le sachet de chaque produit
  • Le traitement Revolve™ fournit de faibles niveaux d’ions, de résidus non volatils (NVR), de particules et de fibres pour une utilisation dans des applications et des environnements de nettoyage critiques
  • Conçu pour une capacité d’absorption élevée, ce qui est idéal pour le contrôle des déversements, le nettoyage et les applications de solution
  • Conforme aux exigences USP <797> et USP <800> relatives aux lingettes
  • Pré-humidifiées avec une solution à 70 % IPA / 30 % eau déionisée qualité USP filtrée par un filtre de 0,2 μm
  • Les lingettes offrent une efficacité de nettoyage constante et optimisée avec des niveaux d’humidité et de COV reproductibles
  • Conditionnement dans des sachets à glissière refermables et faciles à utiliser qui réduisent l’évaporation de la solution afin de préserver un niveau d’humidité constant des lingettes
  • Le conditionnement des lingettes stériles se compose d’un triple emballage avec un revêtement intérieur formant une quatrième couche de protection
  • Irradiation aux rayons gamma jusqu’à un niveau garanti de stérilité 10-6 conformément aux directives de l’AAMI
  • Code de lot individuel pour la traçabilité et le contrôle de la qualité
  • Documentation de validation de stérilité disponible
Spécification
Type de produit Essuyeur pour salle blanche
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 23 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 23 cm
Matériau Polyester
Bords Scellé
Dimensions (L x l) 9 x 9 in
À utiliser avec (application) Nettoyage, application et élimination des désinfectants
Solution de saturation 70 % IPA / 30% eau DI
Stérilité Stérile
Concept écologique Fabriqué à partir d'un matériau en polyester 100% recyclé
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • X200 Revolve 23X23CM Sterile Wipers Pre-Wetted Wit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl Alcohol