Learn More
Phenomenex™ Rezex™ RCM-Monosaccharide Ca+2 (8 %), colonne LC 300 x 7,8 mm
Code produit 31748196 Tous les produits Phenomenex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
31748196 300 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31748196 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur 00H0130K0
Expédition estimée: 05-11-2026
Colonnes HPLC à exclusion d’ions Rezex™ pour la séparation des glucides et des acides organiques.
  • Rezex™ pour la séparation des glucides et des acides organiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 7.8 mm
Longueur (métrique) 300 mm
Granulométrie 12 μm
pH 7
Porosité Système d’exploitation propriétaire
Taux de carbone 2 à 20 %
Matériau Silice
Technique HPLC, LC/MS, UHPLC, UHPLC-MS
Type de produit Colonne HPLC