Learn More
Hamilton Lecteur RFID
Code produit 31257794
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Microlab Instrument 700
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement)
31257794 Microlab Instrument 700
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31257794 Fournisseur Hamilton Code fournisseur 10106736
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Lecteur RFID conçu pour être utilisé avec des systèmes de laboratoire compatibles. Permet des fonctionnalités d’identification et de suivi pour améliorer le flux de travail.
  • Microlab Lecteur RFID (PN : 10106736) pour une authentification sécurisée des utilisateurs
  • Permet un accès contrôlé au Microlab système 700
  • Se connecte au Microlab contrôleur 700 via USB
  • Assure une vérification utilisateur rapide et fiable grâce à la technologie RFID
Spécification
Type de produit Lecteur RFID
À utiliser avec (équipement) Microlab Instrument 700