Learn More
RG13022, MedChemExpress
Code produit 16466087
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16466087 5 mg
16464606 100 mg
16409896 50 mg
16403368 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16466087 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101429
MedChemExpress RG13022 is a tyrosine kinase inhibitor; inhibits the autophosphorylation reaction of the EGF receptor with an IC50 of 4 μM.
RG13022 is a tyrosine kinase inhibitor
Spécification
Nom chimique ou matériau RG13022
CAS 136831-48-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H14N2O2
Quantité 5 mg
Synonyme Tyrphostin RG13022
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (375.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#C/C(C1=CC=CN=C1)=C/C2=CC=C(OC)C(OC)=C2
Poids moléculaire (g/mol) 266.29
Poids de la formule 266.29
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation