Learn More
RG3039, MedChemExpress
Code produit 16462826
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16462826 25 mg
16454766 100 mg
16430077 50 mg
16423688 10 mg
16416427 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16462826 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY102020
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress RG3039 (PF-06687859) is an orally bioavailable and brain-penetrant DcpS inhibitor with an IC50 of 0.069 nM.
RG3039 (PF-06687859) is an orally bioavailable and brain-penetrant DcpS inhibitor with an IC50 of 0.069 nM.
Specifications
Nom chimique ou matériau RG3039
CAS 1005504-62-0
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H23Cl2N5O
Quantité 25 mg
Synonyme PF-06687859
Informations sur la solubilité DMSO : 5 mg/mL (11.56 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES NC1=NC(N)=C2C(OCC3CCN(CC4=C(Cl)C=CC=C4Cl)CC3)=CC=CC2=N1
Poids moléculaire (g/mol) 432.35
Poids de la formule 432.35
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation