Learn More
RGX-104, MedChemExpress
Code produit 16495346
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16495346 100 mg
16487197 5 mg
16470787 50 mg
16460136 2 mg
16444478 10 mg
16443106 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16495346 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY111498A
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress RGX-104 is an orally bioavailable and potent liver-X nuclear hormone receptor (LXR) agonist that modulates innate immunity via transcriptional activation of the ApoE gene.
RGX-104 is an orally bioavailable and potent liver-X nuclear hormone receptor (LXR) agonist that modulates innate immunity via transcriptional activation of the ApoE gene.
Spécification
Nom chimique ou matériau RGX-104
CAS 610318-54-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C34H33ClF3NO3
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (167.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1=CC=CC(OCC[C@H](N(CC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2Cl)CC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 596.08
Poids de la formule 596.08
Pourcentage de pureté 99.35%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death