Learn More
IKA Agitateur magnétique RH Basic
Code produit 31910307 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
UE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Conditionnement
31910307 UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31910307 Fournisseur IKA Code fournisseur 0020106987
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.00€
    542.47€ / 1 pièces
    Économisez 47.53€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 23-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur magnétique compact pour un usage en laboratoire d’entrée de gamme avec contrôle fiable de la température.
  • Le nouveau RH basic est la solution idéale pour quiconque recherche un agitateur magnétique compact et puissant pour un usage d’entrée de gamme ou en laboratoire basique, sans compromettre un contrôle professionnel de la température.
  • Basé sur le RH lite, le RH Basic offre tous les avantages de son modèle frère et va encore plus loin grâce à l’interface thermomètre de contact intégré et à l’ETS-D5 inclus dans le champ de distribution.
  • Permet un contrôle précis de la température externe directement dans le milieu.
  • Contrôle externe de la température avec ETS-D5 : L’interface ETS-D5 et le thermomètre de contact inclus mesurent et contrôlent la température non seulement au niveau de la plaque chauffante, mais aussi directement dans le milieu pour une précision maximale et une fiabilité du procédé.
  • Circuit de sécurité à température ajustable pour la plaque chauffante conformément à la norme de laboratoire EN IEC 61010-2-010 pour les appareils chauffants.
  • Deux boutons rotatifs et boutons-poussoirs pour un réglage indépendant du point de consigne et du démarrage et arrêt des fonctions de chauffage et de brassage.
  • Puissance chauffante de 600 W et plaque chauffante en aluminium de 135 mm avec une résistance de surface accrue pour une large gamme d’applications et une longue durée de service.
  • Température maximale : 310 °C et vitesse maximale : 1500 tr/min pour un brassage puissant, homogène et un chauffage efficace.
  • Moteur EC économe en énergie pour un brassage puissant avec une consommation d’énergie minimale.
  • Conception extrêmement compacte : seulement 168 x 217 mm, idéale pour de petites surfaces de travail.
  • Faible auto-chauffage de la plaque chauffante, parfait pour mélanger des échantillons sensibles à la température.
  • Deux points de montage sur support pour une utilisation flexible et un installation sécurisée pour les tests.
  • Avec l’ETS-D5 inclus dans le champ d’administration, le RH de base devient un système complet de chauffage et de brassage pour un contrôle sécurisé de la température directement dans l’échantillon.
  • Affichage du point de consigne et de la température réelle avec une résolution de 0,1 K et une haute précision de contrôle (±0,2 K + tolérance du capteur PT1000, classe A).
  • Contrôle optimisé du PID pour un contrôle stable de la température sans dépassement.
  • Arrêt automatique de l’agitateur magnétique en cas d’erreur du capteur ou en dépassant la température de sécurité définie.
  • Capteur de température remplaçable en option avec un revêtement spécial ou en verre.
  • Le délai d’attente du capteur détecte quand le capteur n’est pas dans le réglage moyen.
  • La détection de la baisse de température réagit aux baisses de température inattendues et est ajustable.
  • La surveillance du point de consigne (Delta T) désactive le contrôle de la température lorsque le point de consigne est dépassé.
  • La limitation du point de consigne limite la température maximale réglable.
  • La température sûre désactive le contrôle de la température lorsque la valeur est dépassée.
  • En cas d’erreur, l’agitateur reste éteint pour une sécurité maximale.
  • Trois modes de contrôle de la température : chauffage rapide et rapide, précision maximale, bloc de synthèse optimisé parfaitement pour les synthèses chimiques.
  • Vitesse de chauffage réglable en pourcentage pour les échantillons sensibles.
  • Affichage tactile pratique pour un fonctionnement intuitif.
  • Interface USB-C pour un transfert de données rapide et facile vers un PC.
  • Contrairement à la RH lite, qui se passe délibérément de contrôle de température externe et est donc optimisée pour des applications simples et des utilisateurs débutants soucieux du prix, la RH Basic propose un contrôle professionnel de la température directement dans le support grâce à l’interface ETS-D5 et au thermomètre de contact inclus.
  • Cela vous permet de bénéficier de tous les avantages d’un contrôle précis de la température externe : une fiabilité du procédé supérieure, une meilleure reproductibilité et la capacité de contrôler de manière fiable des applications encore plus exigeantes.
  • Le RH de base combine conception compacte, haute performance et contrôle professionnel de la température en un seul appareil, en faisant le choix idéal pour quiconque souhaite plus de contrôle et de sécurité dans son travail quotidien en laboratoire.
  • L’humeur relative basique le point d’entrée dans une technologie professionnelle de brassage magnétique avec contrôle externe de la température.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Aluminium
Tension 240 V
Comprend Tonde de température ETS D5, tige de maintien
Dimensions 135 mm de diamètre
max. (métrique) Température ambiante à 310° C
Température ambiante 5°C à 40°C
Puissance 600 W
Poids (métrique) 2.1 kg
Type Agitateur à plaque chauffante
Charge max. d’échantillons 20 kg
Type de bouchon UE
Nbre de positions 1
Taille max. du récipient 15 L
Plage d’agitation 50 à 1 500 tr/min
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 168 x 217 x 100 mm
Certifications/Conformité Déclaration de conformité CE
Affichage LED
Couleur Bleu