Spécification
| Vitesse | 50 à 2 000 tr/min |
| Capacité | 15 L |
| Dimensions (L x l x H) | 160 x 246 x 90 mm |
| Hauteur (métrique) | 90 mm |
| Longueur (métrique) | 160 mm |
| Modèle | RH Basic White |
| Plage de températures (métrique) | 50 à 370°C |
| Poids (métrique) | 2 kg |