Description
- Un contrôle de la température très précis est possible avec la sonde placée directement dans le milieu
- La puissance thermique élevée de 600 watts et la plaque chauffante composée en acier inoxydable garantissent un chauffage rapide
- Température de sécurité réglable de 100 à 360°C
- Affichage numérique de la température et de la vitesse
- Moteur d’agitation à démarrage progressif
- Champ magnétique puissant et plage de vitesse étendue pour des volumes allant jusqu’à 15 litres
- Affichage des codes d’erreur
- Fonctionnement facile grâce au clavier tactile
Spécification
Spécification
| Vitesse | 100 à 2 000 tr/min |
| Positions d’agitation | 1 |
| Matériau de la plaque supérieure | Acier inoxydable |
| Capacité | 15 L |
| Affichage | Affichage LED numérique |
| Tension | 100/115/230 V |
| Puissance | 600 W |
| Hauteur (métrique) | 100 mm |
| Largeur (métrique) | 160 mm |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Afficher plus |