Learn More
R&D Systems™ RHC 80267
Code produit 18046062
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18046062 10 mg 10mg
18015662 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18046062 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 1842/10
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Diacylglycerol lipase inhibitor
Inhibitor of diacylglycerol lipase (IC50 values are 1.1 and 4 μM in rat cardiac myocytes and canine platelets respectively). Weakly inhibits phospholipases C and A2. Potentiates acetylcholine evoked relaxation in mesenteric arteries by the inhibition of cholinesterase activity (IC50 = 4 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83654-05-1
Formule moléculaire C20H34N4O4
Spécification
Nom chimique ou matériau RHC 80267
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 394.51
Pureté >95%
Poids moléculaire 394.52