Learn More
Thermo Scientific™ Raccords haute pression RheFlex™
Code produit 10299594 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Ensemble de raccords haute pression courts
Ensemble de raccords haute pression longs
Ferrule SST RheFlex 1/16
Ferrule 1/16 po haute pression
Jeu de raccords à haute pression extra longs
Kit de raccords RheFlex SST 10-32, 1/16
Quantité:
10/boîte
10 / boîte
5 / paquet
Conditionnement:
10 pièces
5 PCS
5 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Quantité Conditionnement
10299594 Ferrule 1/16 po haute pression 10/boîte 10 pièces
10016844 Ensemble de raccords haute pression courts 5 / paquet 5 pièces
10650816 Ferrule SST RheFlex 1/16 5 / paquet 5 pièces
10249704 Ensemble de raccords haute pression longs 5 / paquet 5 PCS
11567701 Jeu de raccords à haute pression extra longs 5 / paquet 5 pièces
11577701 Kit de raccords RheFlex SST 10-32, 1/16 10 / boîte 10 pièces
10269264 Ensemble de raccords haute pression longs 10 / boîte 10 pièces
10197704 Jeu de raccords à haute pression extra longs 10/boîte 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10299594 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 6000210
Expédition estimée: 17-11-2026
Raccordements haute pression fiables avec les raccords haute pression Thermo Scientific™ RheFlex™.
Assurez des raccordements haute pression fiables à l’aide des raccords haute pression Thermo Scientific™ RheFlex™. Ces raccords sont usinés de précision à partir d’acier inoxydable 316 pour être exempts de bavures et de contaminants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Ferrule 1/16 po haute pression
Description Ferrule
À utiliser avec (équipement) Colonnes LC
Matériau Acier inoxydable
Quantité 10/boîte